4-Cloro-2-nitrobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR15042-100G
OR15042-250G
OR15042-25G
APOSOR15042-100GEA
42.2
EUR
APOSOR15042-100G
APOSOR15042-250G
APOSOR15042-25G
4-Cloro-2-nitrobenzonitrilo
4-Cloro-2-nitrobenzonitrilo
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂ Pto. de fusión: 99…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00027398 Núm. CAS: 34662-32-3 |