2-Amino-4-clorobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-cyanoaniline
OR15043-1KG OR15043-250G OR15043-50G
APOSOR15043-1KGEA 560 EUR
APOSOR15043-1KG APOSOR15043-250G APOSOR15043-50G
2-Amino-4-clorobenzonitrilo
2-Amino-4-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152.58 g/mol
Pto. de fusión: 157…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035927
Núm. CAS: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8