Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15047-250MG
APOSOR15047-250MGEA 29 EUR
APOSOR15047-250MG
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774245
Núm. CAS: 136663-21-3