2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15048-1G OR15048-5G
APOSOR15048-1GEA 23.2 EUR
APOSOR15048-1G APOSOR15048-5G
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Pto. de fusión: 126…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051809
Núm. CAS: 5228-48-8