1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]piperidin-4-one
OR15052-1G OR15052-5G OR15052-500MG
APOSOR15052-1GEA 270 EUR
APOSOR15052-1G APOSOR15052-5G APOSOR15052-500MG
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₅S
Pto. de fusión: 199…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689704
Núm. CAS: 924869-20-5