2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Acetamido)-3-[(4-bromophenyl)thio]propanoic acid
OR15059-1G
OR15059-250MG
APOSOR15059-1GEA
279
EUR
APOSOR15059-1G
APOSOR15059-250MG
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid
Formula:
C₁₁H₁₂BrNO₃S MW: 318,2 g/mol Pto. de fusión: 152…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00869819 Núm. CAS: 126253-78-9 |