1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,3-Diacetyl-1H-indole, 1,3-Diacetylindole
OR15060-5G OR15060-25G
APOSOR15060-5GEA 55.1 EUR
APOSOR15060-5G APOSOR15060-25G
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 153…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039692
Núm. CAS: 17537-64-3