1,3-Benzoxazol-5-amina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Aminobenzoxazole, 5-Amino-1,3-benzoxazole
OR15063-1G OR15063-250MG
APOSOR15063-1GEA 87 EUR
APOSOR15063-1G APOSOR15063-250MG
1,3-Benzoxazol-5-amina
1,3-Benzoxazol-5-amina
Formula: C₇H₆N₂O
Pto. de fusión: 64…66 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05256201
Núm. CAS: 63837-12-7