3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-hydroxypyridine
OR15065-10G OR15065-1G OR15065-5G
APOSOR15065-10GEA 894 EUR
APOSOR15065-10G APOSOR15065-1G APOSOR15065-5G
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Formula: C₁₂H₈N₂O₂
MW: 212,21 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444020
Núm. CAS: 292140-74-0