3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15068-1G OR15068-5G
APOSOR15068-1GEA 39.3 EUR
APOSOR15068-1G APOSOR15068-5G
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₈BrN₃O
Pto. de fusión: 192…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444014
Núm. CAS: 441801-35-0