2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15079-1G OR15079-5G OR15079-250MG
APOSOR15079-1GEA 132 EUR
APOSOR15079-1G APOSOR15079-5G APOSOR15079-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Formula: C₈H₉NO₃S
MW: 199.23 g/mol
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03069322
Núm. CAS: 112894-47-0