1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR15080-1G OR15080-5G
APOSOR15080-1GEA 538 EUR
APOSOR15080-1G APOSOR15080-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₉NO₃
Pto. de fusión: 278…281 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03645498
Núm. CAS: 887440-34-8