4-Phthalimidobutyric acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid, 4-(Phthalimid-1-yl)butanoic acid
OR15083-1G OR15083-250MG
APOSOR15083-1GEA 63.8 EUR
APOSOR15083-1G APOSOR15083-250MG
4-Phthalimidobutyric acid
4-Phthalimidobutyric acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₄
MW: 233.22 g/mol
Pto. de fusión: 119…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196079
Núm. CAS: 3130-75-4