Ethyl-6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
OR15084-25G
APOSOR15084-25GEA 171 EUR
APOSOR15084-25G
Ethyl-6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀BrNO₃
MW: 296,1200 g/mol
Pto. de fusión: 326…329 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173362
Núm. CAS: 122794-99-4