Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15085-1G OR15085-5G
APOSOR15085-1GEA 180 EUR
APOSOR15085-1G APOSOR15085-5G
Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Formula: C₁₁H₁₁BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444026
Núm. CAS: 55919-47-6