Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15091-100MG OR15091-500MG
APOSOR15091-100MGEA 58 EUR
APOSOR15091-100MG APOSOR15091-500MG
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅NO₅S
MW: 309,34 g/mol
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444004
Núm. CAS: 924868-99-5