2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15100-1G OR15100-250MG OR15100-5G
APOSOR15100-1GEA 174 EUR
APOSOR15100-1G APOSOR15100-250MG APOSOR15100-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₂S
Pto. de fusión: 229…238 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07394023
Núm. CAS: 6941-28-2