Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR15101-1G OR15101-5G
APOSOR15101-1GEA 336 EUR
APOSOR15101-1G APOSOR15101-5G
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₉BrN₂O₂
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444032
Núm. CAS: 924869-15-8