Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15108-250MG OR15108-500MG
APOSOR15108-250MGEA 39.3 EUR
APOSOR15108-250MG APOSOR15108-500MG
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈INO₂
Pto. de fusión: 157…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04124152
Núm. CAS: 534595-85-2