Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR15109-10G
OR15109-1G
OR15109-5G
APOSOR15109-10GEA
1350
EUR
APOSOR15109-10G
APOSOR15109-1G
APOSOR15109-5G
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Formula:
C₁₃H₁₀N₂O₄ Pto. de fusión: 82…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08443945 Núm. CAS: 937601-36-0 |