N-(Cloroacetil)morfolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Chloroacetyl)morpholine, 4-(2-Chloroacetyl)morpholine
OR1511-100G
APOSOR1511-100GEA 133 EUR
APOSOR1511-100G
N-(Cloroacetil)morfolina 98%
N-(Cloroacetil)morfolina
Formula: C₆H₁₀ClNO₂
MW: 163,61 g/mol
Pto. de fusión: 26…30 °C
Densidad: 1,257 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00721939
Núm. CAS: 1440-61-5
EINECS: 215-880-3