Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15111-1G OR15111-5G
APOSOR15111-1GEA 30.6 EUR
APOSOR15111-1G APOSOR15111-5G
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444024
Núm. CAS: 10338-58-6