3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Oxo-3-(3-pyridyl)propanenitrile
OR15117-1G OR15117-5G
APOSOR15117-1GEA 84.1 EUR
APOSOR15117-1G APOSOR15117-5G
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile
Formula: C8H6N2O
MW: 146,150 g/mol
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08282797
Núm. CAS: 30510-18-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III