Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium 4-iodobenzenesulphonate
OR15122-1G
OR15122-5G
APOSOR15122-1GEA
126
EUR
APOSOR15122-1G
APOSOR15122-5G
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Formula:
C₆H₄IKO₃S MW: 322,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06656232 Núm. CAS: 13035-63-7 |