Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15126-1G OR15126-5G OR15126-250MG
APOSOR15126-1GEA 69.6 EUR
APOSOR15126-1G APOSOR15126-5G APOSOR15126-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S
Pto. de fusión: 293…294 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371381
Núm. CAS: 59944-76-2