2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15130-25G OR15130-5G
APOSOR15130-25GEA 198 EUR
APOSOR15130-25G APOSOR15130-5G
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054180
Núm. CAS: 93-85-6
EINECS: 202-283-8