7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15135-1G OR15135-500MG
APOSOR15135-1GEA 29 EUR
APOSOR15135-1G APOSOR15135-500MG
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Pto. de fusión: 255…257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03617603
Núm. CAS: 685109-10-8