1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Bromophenyl)imidazolidin-2-one
OR15138-100MG OR15138-1G OR15138-250MG
APOSOR15138-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR15138-100MG APOSOR15138-1G APOSOR15138-250MG
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formula: C₉H₉BrN₂O
Pto. de fusión: 132…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443974
Núm. CAS: 14088-96-1