4'-Propilacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Propylphenyl)ethanone, p-Propylacetophenone
OR1514-10G OR1514-50G OR1514-100G
APOSOR1514-10GEA 21.9 EUR
APOSOR1514-10G APOSOR1514-50G APOSOR1514-100G
4'-Propilacetofenona
4'-Propilacetofenona
Formula: C₁₁H₁₄O
Pto. Ebullición: 123…125 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041359
Núm. CAS: 2932-65-2