2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4,6-dimethylphenol
OR15140-1G OR15140-5G OR15140-25G
APOSOR15140-1GEA 43.5 EUR
APOSOR15140-1G APOSOR15140-5G APOSOR15140-25G
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol 96%
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443978
Núm. CAS: 15191-36-3