N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
OR15141-10G
OR15141-1G
OR15141-5G
APOSOR15141-10GEA
894
EUR
APOSOR15141-10G
APOSOR15141-1G
APOSOR15141-5G
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formula:
C₉H₁₀BrClN₂O Pto. de fusión: 172…174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08444007 Núm. CAS: 15145-38-7 |