1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15143-1G OR15143-5G
APOSOR15143-1GEA 105 EUR
APOSOR15143-1G APOSOR15143-5G
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formula: C₉H₉BrN₂O
Pto. de fusión: 189…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444010
Núm. CAS: 530081-14-2