4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-3-(tert-butyl)-5-hydroxy-1H-pyrazole
OR15144-1G OR15144-5G
APOSOR15144-1GEA 538 EUR
APOSOR15144-1G APOSOR15144-5G
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formula: C₇H₁₁BrN₂O
MW: 219,09 g/mol
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443992
Núm. CAS: 873837-19-5