2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR15145-10G
OR15145-1G
OR15145-5G
APOSOR15145-10GEA
894
EUR
APOSOR15145-10G
APOSOR15145-1G
APOSOR15145-5G
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Formula:
C₁₄H₂₃NO Pto. de fusión: 46…49 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08443981 Núm. CAS: 4142-59-0 |