4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR15147-10G OR15147-1G OR15147-5G
APOSOR15147-10GEA 1350 EUR
APOSOR15147-10G APOSOR15147-1G APOSOR15147-5G
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
Formula: C₁₀H₁₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443991
Núm. CAS: 87117-40-6