1-Cloro-6-iodo-2-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15151-1G OR15151-25G
APOSOR15151-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15151-1G APOSOR15151-25G
1-Cloro-6-iodo-2-nitrobenceno
1-Cloro-6-iodo-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,4510 g/mol
Pto. de fusión: 60…61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08443947
Núm. CAS: 937601-42-8