2-Cloro-6-nitrobenzotiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-6-nitro-1,3-benzotiazol
OR15153-1G OR15153-5G
APOSOR15153-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15153-1G APOSOR15153-5G
2-Cloro-6-nitrobenzotiazol
2-Cloro-6-nitrobenzotiazol
Formula: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214,63 g/mol
Pto. de fusión: 189…195 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022852
Núm. CAS: 2407-11-6