2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-5-phenyl-1,3-thiazole
OR15157-1G OR15157-500MG
APOSOR15157-1GEA 40.6 EUR
APOSOR15157-1G APOSOR15157-500MG
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Formula: C₁₅H₁₀ClNOS
MW: 287,77 g/mol
Pto. de fusión: 252…254 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444002
Núm. CAS: 65752-50-3