2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15159-1G OR15159-5G
APOSOR15159-1GEA 244 EUR
APOSOR15159-1G APOSOR15159-5G
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde
Formula: C₁₂H₈ClNO₂
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00794360
Núm. CAS: 478031-03-7