3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15166-10G OR15166-1G OR15166-5G
APOSOR15166-10GEA 1350 EUR
APOSOR15166-10G APOSOR15166-1G APOSOR15166-5G
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₈Cl₂O
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443964
Núm. CAS: 924868-83-7