3',4'-Dichloroacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(3,4-Dichlorophenyl)acetamide
OR15167-25G
APOSOR15167-25GEA 255 EUR
APOSOR15167-25G
3',4'-Dichloroacetanilide
3',4'-Dichloroacetanilide
Formula: C₈H₇Cl₂NO
MW: 204,0500 g/mol
Pto. de fusión: 121…124 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00018148
Núm. CAS: 2150-93-8