3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15171-1G
APOSOR15171-1GEA 108 EUR
APOSOR15171-1G
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₁₁H₁₃N₃O₂
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664228
Núm. CAS: 208519-08-8