4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Diisopropyl-4-[(dimethylamino)methyl]phenol
OR15178-10G OR15178-1G OR15178-5G
APOSOR15178-10GEA 894 EUR
APOSOR15178-10G APOSOR15178-1G APOSOR15178-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Formula: C₁₅H₂₅NO
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00514869
Núm. CAS: 4918-95-0