2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR15179-10G OR15179-1G OR15179-5G
APOSOR15179-10GEA 1350 EUR
APOSOR15179-10G APOSOR15179-1G APOSOR15179-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Formula: C₁₄H₂₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443957
Núm. CAS: 36805-45-5