2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15180-10G OR15180-1G OR15180-5G
APOSOR15180-10GEA 1350 EUR
APOSOR15180-10G APOSOR15180-1G APOSOR15180-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
Formula: C₁₇H₃₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443975
Núm. CAS: 924868-91-7