2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)phenol
OR15181-1G OR15181-5G
APOSOR15181-1GEA 270 EUR
APOSOR15181-1G APOSOR15181-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Formula: C₁₇H₃₀N₂O
MW: 278,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443977
Núm. CAS: 924868-92-8