Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
OR15184-5G
APOSOR15184-5GEA 98.6 EUR
APOSOR15184-5G
Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Formula: C₁₀H₈ClNO₂S
MW: 241,6900 g/mol
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443995
Núm. CAS: 78485-37-7