Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidin-1-yl)benzoate
OR15185-10G
OR15185-1G
OR15185-5G
APOSOR15185-10GEA
383
EUR
APOSOR15185-10G
APOSOR15185-1G
APOSOR15185-5G
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Formula:
C₁₆H₁₉NO₄ MW: 289.33 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01764136 Núm. CAS: 279692-23-8 |