Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15189-10G OR15189-1G OR15189-5G
APOSOR15189-10GEA 1350 EUR
APOSOR15189-10G APOSOR15189-1G APOSOR15189-5G
Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formula: C₈H₁₂N₂O₂S
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443952
Núm. CAS: 859521-92-9