5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15208-1G OR15208-250MG OR15208-100MG
APOSOR15208-1GEA 48 EUR
APOSOR15208-1G APOSOR15208-250MG APOSOR15208-100MG
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone 99%
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181132
Núm. CAS: 31570-97-5